Learn More
4,4-Diméthoxy-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4-Dimethoxy-2-butanone |
| CAS | 5436-21-5 |
| Formule moléculaire | C6H12O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,1-Dimethoxy-3-butanone, 3-Oxobutyraldehyde 1-(Dimethyl Acetal), 3-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutane-2-one, Acetoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde Dimethyl Acetal, Formylacetone Dimethyl Acetal, NSC 21538, NSC 59721, beta-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(=O)C)OC |
| Nom IUPAC | 4,4-diméthoxybutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0786 |