Learn More
4,4'-Diméthoxybenzhydrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432038
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432038 10 g 10g
11442038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14604.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 728-87-0 | C15H16O3 | 244.29 g/mol
4,4?-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide. It is useful in the protection of glutamine and asparagine residues in peptide synthesis, reagent for the N-protection of amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthoxybenzhydrol a été utilisé pour étudier la cinétique et le mécanisme d’oxydation des benzhydrols substitués en benzophénones correspondantes en présence de Hg(OAc)2 par le N-bromosuccinimide. Il est utile dans la protection des résidus de glutamine et d’asparagine dans la synthèse de peptides, réactif pour la protection N des amides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,44 g/l à 25°C), le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 728-87-0
Formule moléculaire C15H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Numéro MDL MFCD00008410
Clé InChI ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methanol, p,p'-dimethoxybenzhydryl alcohol, p,p'-dimethoxybenzhydrol, bis p-methoxyphenyl carbinol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-4'-methoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzhydrol, 4,4'-dimethoxy, acmc-209ooh
CID PubChem 69768
Nom IUPAC bis(4-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 10 g
Beilstein 748532
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL).
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté ≥98%