Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Code produit 16461019
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461019 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16461019 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103610
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14O4
Quantité 1 g
Synonyme p-Anisil
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Poids de la formule 270.28
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death