Learn More
4,4’-diméthoxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490343 100 g 100g
11480343 25 g 25g
11400353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11466.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
4,4'-Dimethoxybenzophenone is used in the organic synthesis. It also acts as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthoxybenzophénone est utilisé dans la synthèse organique. Il agit également en tant qu’intermédiaire pharmaceutique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau et soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-96-0
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00008404
Clé InChI RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
CID PubChem 7032
Nom IUPAC bis(4-méthoxyphényl)méthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Point de fusion 142°C to 146°C
Quantité 100 g
Beilstein 1878026
Informations sur la solubilité It is insoluble in water,soluble in ethanol.
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté ≥98%