Learn More
4,4’-diméthoxychalcone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332876 10 g 10g
11342876 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10585.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2373-89-9 | C17H16O3 | 268.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2373-89-9
Formule moléculaire C17H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 268.31
Numéro MDL MFCD00025815
Clé InChI HDXVSZWKIHQDES-LFYBBSHMSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxychalcone, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 4,4/'-dimethoxychalcone, 2-propen-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl, e-4,4'-dimethoxychalcone, 1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one
CID PubChem 5377817
Nom IUPAC (E)-1,3-bis(4-méthoxyphényl)prop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxychalcone
Point de fusion 99°C to 103°C
Quantité 10 g
Beilstein 1622293
Poids de la formule 268.32
Pourcentage de pureté 99%