Learn More
4,4‘ -Diméthoxydiphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364554 1 g 1g
11374554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01322.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101-70-2 | C14H15NO2 | 229.28 g/mol
4,4'-Dimethoxydiphenylamine is a diphenylamine derivative used as a chemical additive for cured rubber. It is used in the synthesis of amine electron donating groups in organic donor-bridge-acceptor dyads in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4?-Dimethoxydiphenylamine is an electron donor and used in the synthesis of organic nonlinear optical (NLO) chromophores which exhibit high thermal and chemical stability, high degree of non-linearity and transparency. They are used in high performance photonic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,4′-diméthoxydiphénylamine est un dérivé de la diphénylamine utilisé comme additif chimique pour le caoutchouc durci. Il est utilisé dans la synthèse de groupes de donation d’électrons d’amine dans des dyades donneur-pont-accepteur organiques dans des cellules solaires sensibilisées par colorant (DSSC). La 4,4′-diméthoxydiphénylamine est un donneur d’électrons utilisé dans la synthèse de chromophores optiques non linéaires organiques (NLO) qui présentent une stabilité thermique et chimique élevée, un degré élevé de non-linéarité et de transparence. Ils sont utilisés dans des dispositifs photoniques haute performance.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-70-2
Formule moléculaire C14H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00014895
Clé InChI VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amine
CID PubChem 7571
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-(4-méthoxyphényl)aniline
SMILES COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 1 g
Beilstein 2214262
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 98%