Learn More
4,4'-Dimethoxystilbene (~90%), TRC
Code produit 30378460
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378460 100 mg 100mg
30370926 1 g -
30376244 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479470100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4705-34-4
Formule moléculaire C16 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.3
Synonyme 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis(4-methoxybenzene), Bianisal, Bianisylidene, Photoanethole, p,p'-Dimethoxy-(E/Z)-stilbene
Nom IUPAC 1-methoxy-4-[2-(4-methoxyphenyl)vinyl]benzene
SMILES COc1ccc(C=Cc2ccc(OC)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxystilbene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(18-2)12-8-14/h3-12H,1-2H3
Poids de la formule 240.115