Learn More
4,4'-diméthoxystilbène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10407880 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10407880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115660100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Dimethoxystilbene
Note relative au nom 99%
CAS 4705-34-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 213°C to 215°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H16O2
Formule linéaire CH3OC6H4CH=CHC6H4OCH3
Numéro MDL MFCD00008414
Quantité 10 g
Beilstein 06, 1023
Synonyme bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
Clé InChI CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[(E)-2-(4-méthoxyphényl)éthényl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 240.3
CID PubChem 641296
Poids de la formule 240.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons luisants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dimethoxystilbene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.