Learn More
Chlorure de 4,4-diméthoxytrityle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434723 100 g 100g
11414723 5 g 5g
11424723 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11626.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
4,4'-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4,4′-diméthoxytrityle est utilisé comme réactif protecteur pour la synthèse des oligonucléotides. Il est utilisé pour les procédures de protection sélective et de déprotection des groupes thiol et hydroxy des dérivés nucléosidiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Partiellement soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’humidité, hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40615-36-9
Formule moléculaire C21H19ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 338.83
Numéro MDL MFCD00008409
Clé InChI JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
CID PubChem 96831
Nom IUPAC 1-[chloro-(4-méthoxyphényl)-phénylméthyl]-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Point de fusion 121°C to 127°C
Quantité 100 g
Beilstein 2471942
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Poids de la formule 338.83
Pourcentage de pureté 98%