Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dimethoxytrityl chloride |
| CAS | 40615-36-9 |
| Formule moléculaire | C21H19ClO2 |
| Numéro MDL | MFCD00008409 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C3=C(C(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl)C=CC(=C3)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.83 |
| Pourcentage de pureté | 98% |