Learn More
4,4’-diméthoxytrityle de chlorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10407350 5 g Flacon en verre 5g
10316550 25 g Flacon en verre 25g
10607773 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146020050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40615-36-9
Formule moléculaire C21H19ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 338.83
Numéro MDL MFCD00008409
Clé InChI JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
CID PubChem 96831
Nom IUPAC 1-[chloro-(4-méthoxyphényl)-phénylméthyl]-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121°C to 127°C
Couleur Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Quantité 5 g
Fieser 01,188
Poids de la formule 338.82
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride