Learn More
4,4'-Diméthoxytrityl chlorure, TRC
Code produit 30137559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137559 5 g 5g
30134891 10 g 10g
30004556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4611155G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40615-36-9
Formule moléculaire C21H19ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 338.83
Synonyme 1,1'-(Chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl Chloride, Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl Chloride, Chlorobis(4-methoxyphenyl)phenylmethane, NSC 89782, DMT-Cl, DMTCl
SMILES COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethoxytrityl Chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Poids de la formule 338.1074