Learn More
4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Code produit 30378543
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378543 50 mg 50mg
30387701 10 mg -
30385688 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45797850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5488-36-8
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
SMILES CC1(C)C(=O)NC(=O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14)
Poids de la formule 189.079