Learn More
4,4-Diméthyl-1-phénylpentane-1,3-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328226 25 g 25g
11318226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15251.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13988-67-5
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00511275
Clé InChI HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
CID PubChem 589971
Nom IUPAC 4,4-diméthyl-1-phénylpentane-1,3-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Densité 1.024
Point d’ébullition 127°C to 128°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.559
Quantité 25 g
Beilstein 1868436
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 99%