Learn More
4,4‘-Dimethyl-2,2’-bipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461447
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461447 1 g 1g
11471447 5 g 5g
11481447 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24936.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1134-35-6 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is used as a chemical Intermediate. It can be used for the determination of ferrous and cyanide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,4′-diméthyl-2,2′-bipyridine est utilisée comme intermédiaire chimique. Elle peut être utilisée pour la détermination des composés ferreux et cyanurés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acide acétique, le benzène, le toluène. Très soluble dans l’eau à un pH < 2.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1134-35-6
Formule moléculaire C12H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.242
Numéro MDL MFCD00006441
Clé InChI NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
CID PubChem 14338
Nom IUPAC 4-méthyl-2-(4-méthylpyridine-2-yl)pyridine
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Point de fusion 171°C to 175°C
Quantité 1 g
Beilstein 128995
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2.
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%