Learn More
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 1134-35-6 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(c1)c2cc(C)ccn2 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-2-(4-méthylpyridine-2-yl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.237 |
| Poids de la formule | 184.1 |