Learn More
4,4-diméthyl-2-cyclohexène-1-one, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450490 1 g 1g
11383327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 017162.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-13-8
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00009695
Clé InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CID PubChem 136839
Nom IUPAC 4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densité 0.944 g/mL
Point d’ébullition 73°C to 74°C (14 mmHg)
Point d’éclair 64°C (148°F)
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide