Learn More
4,4-diméthyl-2-cyclohexen-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471501 5 g Flacon en verre 5g
10697294 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319540050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-13-8
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00009695
Clé InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CID PubChem 136839
Nom IUPAC 4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H6(=O)
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4740
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide