Learn More
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490543 25 g 25g
11480543 5 g 5g
11400553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12670.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4-diméthyl-2-oxazoline : utilisé dans la fictionalisation d’une liaison carbone-hydrogène non activée.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30093-99-3
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00014507
Clé InChI KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
CID PubChem 121630
Nom IUPAC 4,4-diméthyle-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(C)COC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Densité 0.94
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Indice de réfraction 1.419
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1209606
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 98%