Learn More
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11976821 50 g Flacon en verre 50g
10313872 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355270500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30093-99-3
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00014507
Clé InChI KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
CID PubChem 121630
SMILES CC1(C)COC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethyl-2-oxazoline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 99.0°C to 100.0°C
Point d’éclair 1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4240
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.94
Nom IUPAC 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.