Learn More
Ester 4-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque N-succinimidyle 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441146 100 mg 100mg
15431146 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54402.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 146998-31-4 | C19H18N4O4 | 366.377 g/mol
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester is a useful reagent (similar to MANCYL-SE) for labeling proteins or peptides through their amino-groups by forming stable peptide bonds. The succinimidyl ester is reactive with terminal amines or lysines of peptides and other nucleophiles for fluorescent studies of proteins. Its fluorescent properties (has a characteristic broad and intense visible absorption but has no fluorescence) make it an ideal long wavelength quencher and it has been utilized as an acceptor chromophore in FRET studies. It is also used for N-terminal modification of peptides in automated synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester N-succinimidyle d’acide 4-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque est un réactif utile (similaire à MANCYL-SE) pour le marquage des protéines ou des peptides par leurs groupes amino en formant des liaisons peptidiques stables. L’ester succinimidylique est réactif avec les amines ou lysines terminales des peptides et d’autres nucléophiles pour les études de fluorescence des protéines. Ses propriétés fluorescentes (son absorption visible est importante et intense, mais il ne présente pas de fluorescence) en font un extincteur à grande longueur d’onde idéal et il a été utilisé comme chromophore accepteur dans les études FRET. Il est également utilisé pour la modification de l’extrémité N-terminale des peptides dans la synthèse automatisée.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146998-31-4
Formule moléculaire C19H18N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 366.377
Numéro MDL MFCD00467415
Clé InChI IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, dabcyl se dye, dabcyl acid, se, 4-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid, succinimidyl ester, 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl-nhs, e-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, 2,5-pyrrolidinedione, 1-4-4-dimethylamino phenyl azo benzoyl oxy, dabcyl-se; 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl se, solid
CID PubChem 4206604
ChEBI CHEBI:52005
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
Quantité 100 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 366.37
Pourcentage de pureté ≥98%