Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique d’acide 4-(4-diméthylaminophénylazo)benzoïque, 98 %
Code produit 10695481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695481 10 g Flacon en verre 10g
10259383 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695481 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 408110100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845-46-5
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.27
Numéro MDL MFCD00020350
Clé InChI OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
CID PubChem 23674498
Nom IUPAC sodium ; 4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 291.27
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline