Learn More
Sel de sodium à l’acide 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzoïque, qualité indicatrice, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347409 5 g 5g
11357409 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27830.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 845-46-5 | Molecular Formula: C15H14N3NaO2 | Molecular Weight: 291.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845-46-5
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00020350
Clé InChI OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
CID PubChem 23674498
Nom IUPAC sodium ; 4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 291.28
Qualité Indicateur