Learn More
4,4’-Diméthylbenzhydrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397625 1 g 1g
11307635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05904.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 885-77-8 | C15H16O | 212.292 g/mol
4,4'-Dimethylbenzhydrol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′diméthylbenzhydrol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885-77-8
Formule moléculaire C15H16O
Poids moléculaire (g/mol) 212.292
Numéro MDL MFCD00017216
Clé InChI RGYZQSCFKFDECZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethylbenzhydrol, di-p-tolylmethanol, bis 4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.-4-methylphenyl, benzhydrol, 4,4'-dimethyl, di p-tolyl methanol, 4,4-dimethylbenzhydrol, 4,4'-ditolyl carbinol, benzhydrol,4'-dimethyl
CID PubChem 279356
Nom IUPAC Bis(4-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethylbenzhydrol
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 1 g
Beilstein 1874128
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 98%