Learn More
4,4’-Diméthylbenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428507
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11428507 25 g 25g
11408507 1 g 1g
11418507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11428507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18576.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3457-48-5
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00008554
Clé InChI BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
CID PubChem 76996
Nom IUPAC 1,2-bis(4-méthylphényl)éthane-1,2-dione
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethylbenzil
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 98%