Learn More
4,4'-diméthylbenzophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488066 100 g 100g
11468066 5 g 5g
11478066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14111.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.276 g/mol
4,4'-Dimethylbenzophenone is used as catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthylbenzophénone est utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-97-2
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.276
Numéro MDL MFCD00017214
Clé InChI ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
CID PubChem 69148
Nom IUPAC Bis(4-méthylphényl)méthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethylbenzophenone
Point de fusion 92°C to 96°C
Point d’ébullition 200°C (17 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1240527
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté ≥98%