Learn More
4,4'-diméthylbenzophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10370344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10370344 1 g Flacon en verre -
10239980 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10370344 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 408220010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-97-2
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00017214
Clé InChI ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
CID PubChem 69148
Nom IUPAC Bis(4-méthylphényl)méthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Dimethylbenzophenone
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 97°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 200°C (17.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline