Learn More
4,4-diméthylbiphényle, 97 %, Acros Organics
Code produit 10356370 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356370 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356370 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 116080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Dimethylbiphenyl
Note relative au nom 97%
CAS 613-33-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 122°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 295°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H14
Formule linéaire CH3C6H4C6H4CH3
Numéro MDL MFCD00008545
Quantité 1 g
Beilstein 05, 610
Synonyme 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
Clé InChI RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4-méthylphényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 182.27
CID PubChem 11941
Poids de la formule 182.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline