Learn More
4,4’-diméthylbiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476097 25 g 25g
11456097 1 g 1g
11466097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25089.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-33-2 | C14H14 | 182.266 g/mol
4,4'-Dimethylbiphenyl is used in the preparation of biphenyl-4,4’-dicarboxylic acid, which acts as a monomer utilized in the synthesis of linear long chain polymer through polycondensation reaction. It is used to prepare 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyde by selective photoxygenation reaction using 9-phenyl-10-methylacridinium perchlorate as a catalyst under visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthylbiphényle est utilisé dans la préparation de l’acide biphényl-4,4’-dicarboxylique, qui agit comme monomère utilisé dans la synthèse du polymère à longue chaîne linéaire par réaction de polycondensation. Il est utilisé pour préparer le 4-(4′-méthylphényl)benzaldéhyde par réaction sélective de photoxygénation en utilisant le perchlorate de 9-phényl-10-méthylacridinium comme catalyseur sous irradiation par lumière visible.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-33-2
Formule moléculaire C14H14
Poids moléculaire (g/mol) 182.266
Numéro MDL MFCD00008545
Clé InChI RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
CID PubChem 11941
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4-méthylphényl)benzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethylbiphenyl
Point de fusion 118°C to 122°C
Point d’ébullition 295°C
Quantité 25 g
Beilstein 1856053
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 182.27
Pourcentage de pureté 99%