Learn More
4,4-diméthylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10600245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10600245 1 g Flacon en verre ambré -
10547473 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTBG00026DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 932-01-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00101954
Clé InChI VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 136735
Nom IUPAC 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 95%