Learn More
4,4’-diméthyldiphénylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565876 25 g 25g
15555876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15565876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442590250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 620-93-9 | C14H15N | 197.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-93-9
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Clé InChI RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
CID PubChem 69293
Nom IUPAC 4-méthyl-N-(4-méthylphényl)aniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Point de fusion 80.0°C to 82.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 197.28
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dimethyldiphenylamine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.