Learn More
4,4'-Diméthyldiphénylamine, TRC
Code produit 30388522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388522 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4569255G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethyldiphenylamine
CAS 620-93-9
Formule moléculaire C14H15N
Quantité 5 g
Synonyme 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
SMILES CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2
Nom IUPAC di-p-tolylamine
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Poids de la formule 197.12