Learn More
4,4-Dimethylpentan-2-ol, TRC
Code produit 30382271
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382271 50 mg -
30381975 100 mg -
30372643 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45594550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6144-93-0
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
Nom IUPAC 4,4-dimethylpentan-2-ol
SMILES CC(O)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethylpentan-2-ol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
Poids de la formule 116.1201