Learn More
4,4″-Dinitro-p-terphényl, +98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469557
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11469557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22059.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3282-11-9
Numéro MDL MFCD00051743
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4''-Dinitro-p-terphenyl
Point de fusion 276°C to 280°C
Formule moléculaire C18H12N2O4
Quantité 25 g
Beilstein 2160043
Synonyme 4,4-dinitro-p-terphenyl, p-terphenyl, 4,4-dinitro, 4,4-dinitro-1,1',4',1 terphenyl, 1,4-bis 4-nitrophenyl benzene, p,p-dinitro-p-terphenyl, 4,4-dinitro-para-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1',4',1-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terphenyl, 1-nitro-4-4-4-nitrophenyl phenyl benzene, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terbenzene
Clé InChI MHOAYDHUNGLDTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,4-bis(4-nitrophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 320.30
CID PubChem 101423
Poids de la formule 320.31
Pourcentage de pureté ≥98%