Learn More
4,4‘-Diphénoxybenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333047 1 g 1g
11343047 5 g 5g
11353047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13419.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14984-21-5 | C25H18O3 | 366.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14984-21-5
Formule moléculaire C25H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 366.42
Numéro MDL MFCD00077969
Clé InChI BSILAEQTGTZMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diphenoxybenzophenone, bis 4-phenoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-phenoxyphenyl, unii-2l24ex5o0x, benzophenone, 4,4'-diphenoxy, di4-phenoxyphenyl ketone, zlchem 703, acmc-1br23, 4,4/'-diphenoxybenzophenone, 4,4'-bis phenoxy benzophenone
CID PubChem 84743
Nom IUPAC bis(4-phénoxyphényl)méthanone
SMILES O=C(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diphenoxybenzophenone
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 1 g
Beilstein 2165449
Poids de la formule 366.42
Pourcentage de pureté 98%