Learn More
4,4-Diphényl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431508 5 g 5g
11421508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13847.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5409-60-9 | C16H16O | 224.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5409-60-9
Formule moléculaire C16H16O
Poids moléculaire (g/mol) 224.303
Numéro MDL MFCD00017619
Clé InChI FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
CID PubChem 79421
Nom IUPAC 4,4-diphénylbutan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Diphenyl-2-butanone
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.3
Pourcentage de pureté 98%