Learn More
Ester diméthylique de l'acide 4,4'-dithiobisbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dithiobisbenzoic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 35190-68-2 |
| Formule moléculaire | C16H14O4S2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4,4'-Dithiodibenzoic Acid Dimethyl Ester, Bis(4-carbomethoxyphenyl) Disulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14O4S2/c1-19-15(17)11-3-7-13(8-4-11)21-22-14-9-5-12(6-10-14)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)C(=O)OC)cc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.41 |
| Poids de la formule | 334.0334 |