Learn More
Chlorhydrate de 4-(4-Fluorobenzoyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456366 5 g 5g
11446366 1 g 1g
11466366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23142.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25519-78-2 | C12H15ClFNO | 243.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25519-78-2
Formule moléculaire C12H15ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 243.71
Numéro MDL MFCD00044912
Clé InChI GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-fluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidinyl ketone hydrochloride, p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-fluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 4-4-fluorobenzoyl piperidine hcl, 4-p-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-fluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride
CID PubChem 3084438
Nom IUPAC (4-fluorophenyl)-pipéridine-4-ylméthanone ;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 243.71
Pourcentage de pureté 98%