Learn More
Chlorhydrate de 4-(4-fluorobenzoyl)pipéridine, TRC
Code produit 30389707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5884705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Formule moléculaire C12H15ClFNO
Quantité 5 g
Synonyme (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nom IUPAC (4-fluorophényl)-pipéridine-4-ylméthanone ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 243.71
Poids de la formule 243.0826