Learn More
Chlorhydrate de 4-(4-fluorobenzoyl)pipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 25519-78-2 |
| Formule moléculaire | C12H15ClFNO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H |
| SMILES | Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | (4-fluorophényl)-pipéridine-4-ylméthanone ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.71 |
| Poids de la formule | 243.0826 |