Learn More
4-(4-fluorobenzyloxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11473228
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11473228 25 g 25g
11463228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11473228 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17657.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56442-17-2
Formule moléculaire C14H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.24
Numéro MDL MFCD00173650
Clé InChI QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
CID PubChem 735860
Nom IUPAC 4-[(4-fluorophényl)méthoxy]benzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 230.24
Pourcentage de pureté 97%