Learn More
4-(4-fluorobenzyloxy)benzaldéhyde, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10467202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467202 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Note relative au nom 98%
CAS 56442-17-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 100°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H11FO2
Numéro MDL MFCD00173650
Quantité 1 g
Synonyme 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
Clé InChI QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Nom IUPAC 4-[(4-fluorophényl)méthoxy]benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 230.24
CID PubChem 735860
Poids de la formule 230.24
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre