Learn More
4-(4-Fluorophénoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395489 250 mg 250mg
11305499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50452.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 137736-06-2 | C13H9FO2 | 216.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137736-06-2
Formule moléculaire C13H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.21
Numéro MDL MFCD01631896
Clé InChI YUPBWHURNLRZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4'-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-4-fluorophenoxy, pubchem23015, acmc-209ceq, yupbwhurnlrzql-uhfffaoysa, 4-4-fluorophenoxyl benzaldehyde, 4-fluoro-4'-formyldiphenyl ether
CID PubChem 3856802
Nom IUPAC 4-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%