Learn More
4-(4-Fluorophénoxy)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485257 25 g 25g
15495257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32530.14
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 215589-24-5
Formule moléculaire C13H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 213.211
Numéro MDL MFCD01815090
Clé InChI NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
CID PubChem 1490284
Nom IUPAC 4-(4-fluorophénoxy)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Point de fusion 67°C to 68°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 213.21
Pourcentage de pureté 98%