Learn More
4-(4-fluorophényle)-4-hydroxypiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430849 5 g 5g
15440849 250 mg 250mg
15420849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63892.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3888-65-1 | C11H14FNO | 195.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3888-65-1
Formule moléculaire C11H14FNO
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00023146
Clé InChI QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77497
Nom IUPAC 4-(4-fluorophényl)pipéridine-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Quantité 5 g
Synonyme 4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
Poids de la formule 195.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide