Learn More
Acide 4-(4-Fluorophényl)-4-oxobutanoïque, TRC
Code produit 30402414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402414 5 g
30398545 2.5 g
30401023 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6322835G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 366-77-8
Formule moléculaire C10 H9 F O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.175
Synonyme Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7CI, 8CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
Nom IUPAC Acide 4-(4-fluorophényl)-4-oxobutanoïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Poids de la formule 196.054