Learn More
4-(4-Fluorophényl)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Fluorophenyl)aniline |
| CAS | 324-93-6 |
| Formule moléculaire | C12H10FN |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10FN/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.21 |
| Poids de la formule | 187.0797 |