Learn More
4-(4-fluorophényl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31503.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)imidazole
CAS 65020-70-4
Point de fusion 127°C to 131°C
Formule moléculaire C9H7FN2
Numéro MDL MFCD00297041
Quantité 5 g
Synonyme 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-fluorophenyl, 4-4-fluoro-phenyl-1h-imidazole, regid_for_cid_657876, 5-4-fluorophenyl-3h-imidazole, 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 9, 1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl, 3sq
Clé InChI QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)F
Nom IUPAC 5-(4-fluorophényl)-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 162.167
CID PubChem 657876
Poids de la formule 162.17
Pourcentage de pureté 97%