Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropylidène)diphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468890 100 g 100g
11428297 5 g 5g
11438297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18370.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336.23 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-Hexafluoroisopropylidène)diphénol est utilisé pour la réticulation et le traitement des fluoroélastomères. Il est également employé comme monomère dans la synthèse de polymères spéciaux. Les polymères contenant du bisphénol AF sont utiles dans les composites à haute température, dans les matériaux électroniques et dans d’autres applications spécialisées.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1478-61-1
Formule moléculaire C15H10F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 336.23
Numéro MDL MFCD00000439
Clé InChI ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
CID PubChem 73864
ChEBI CHEBI:72754
Nom IUPAC 4-[1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Point de fusion 158°C to 162°C
Point d’ébullition 400°C
Quantité 100 g
Beilstein 1891568
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 336.24
Pourcentage de pureté 98%