Learn More
Anhydride 4,4’-(hexafluoroisopropylidène)diphtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322907 5 g 5g
11332907 25 g 25g
11342907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16150.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1107-00-2 | C19H6F6O6 | 444.241 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride is involved in the synthesis of polyamides derived from terphenylenes, which is used for gas separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride diphtalique 4,4′-(hexafluoroisopropylidène) est impliqué dans la synthèse de polyamides dérivés des terphénylènes, qui est utilisé pour la séparation des gaz.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1107-00-2
Formule moléculaire C19H6F6O6
Poids moléculaire (g/mol) 444.241
Numéro MDL MFCD00039143
Clé InChI QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalic anhydride, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalicanhydride, 5,5'-perfluoropropane-2,2-diyl bis isobenzofuran-1,3-dione, 2,2-bis 3,4-anhydrodicarboxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis phthalic anhydride, 6fda, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, 2,2-bis 3,4-dicarboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane dianhydride, 5-2-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl-2-benzofuran-1,3-dione, 2,2'-bis-3,4-dicarboxyphenyl hexafluoropropane dianhydride
CID PubChem 70677
Nom IUPAC 5-[2-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Point de fusion 244°C to 247°C
Quantité 5 g
Beilstein 7057916
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 444.25
Pourcentage de pureté 99%